Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.8%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Packaged under argon.
47382.AE
47382.K2
47382.AEEA
1490
CZK
47382.AE
47382.K2
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.8%, AcroSeal®
Tetrahydrofuran
AcroSeal™ septum bottled solvent.
- Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Vzorec:
C₄H₈O MW: 72.11 Bod varu: 66 °C Bod tání: –108.4°C Hustota: 0.889 Bod vzplanutí: –21°C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS číslo: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless liquid |
Assay (GC) | ≥99.8% |
Water content (Karl Fischer Titration) | ≤50 ppm |
Stabilizer | BHT |