Tisk…
1,4-Dioxan, anhydrous 99.80%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Packaged under argon.
47305.AE 47305.K2
47305.AEEA 1940 CZK
47305.AE 47305.K2
1,4-Dioxan, anhydrous 99.80%, AcroSeal®
1,4-Dioxan
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 101 °C
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1.034
Bod vzplanutí: 12°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006571
CAS číslo: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm