Tisk…
Hydrochinonmonomethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
87091.230EA 1230 CZK
87091.230 87091.290 87091.460
Hydrochinonmonomethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002332
CAS číslo: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Melting point 54 …56 °C