Tisk…
Akrylonitril ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilization: 35-45 ppm Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
87092.290EA 0 CZK
87092.290 87092.320
Akrylonitril ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR®
Akrylonitril
Vzorec: C₃H₃N
MW: 53.06
Bod varu: 77.3
Bod tání: -83.55
Bod vzplanutí: –5 °C
MDL Number: MFCD00001927
CAS číslo: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00133
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99,0 %
Stabilizer MEHQ 35-45 ppm Confirmed
Density (20/4) 0,805 - 0,807
Refractive index (20° C; 589 nm) 1,390 - 1,392
Water ≤ 1.0 %