1,2-Dichlorbenzen ≥99% (by GC), AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
87064.290EA
1860
CZK
87064.290
87064.320
1,2-Dichlorbenzen ≥99% (by GC), AnalaR NORMAPUR®
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec:
C₆H₄Cl₂ |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS číslo: 95-50-1 UN: 1591 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC) | min 99% |
Free Acid (as HCl) | max 0.001% |
Chloride (Cl) | max 0.0001% |
Heavy metals (as Pb) | max 0.0001% |
Fe (Iron) | max 0.0001% |
Sulfated ash | max 0.001% |
Water | max 0.01% |