Tisk…
Ultranízkoteplotní podpultový mrazák, model SU105UE, Stirling Ultracold
Dodavatel: Global Cooling
471-1239EA 299330 CZK
GLCLSU105UE 471-1239
Ultranízkoteplotní podpultový mrazák, model SU105UE, Stirling Ultracold
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
SU105UE je kompaktní mraznička s velmi nízkou teplotou, která je ideální pro osobní skladování a situace, kdy by jinak velkoobjemové mrazničky ULT mohly zůstat poloprázdné. SU105UE poskytuje plně výkonný ultranízký úložný prostor pro instalaci pod pultem a na stole. Pomocí 100% přírodních chladniček uchovává mraznička SU105UE ULT více vzorků na menší ploše než srovnatelné modely a lze ji zapojit do jakékoli zásuvky po celém světě.
  • Nejnižší spotřeba energie, <4 kWh/den při –80 °C
  • Nejnižší náklady na dopravu
  • Nejmenší rozměry ve své třídě
  • Zapojuje se do jakékoli zásuvky
  • Široký teplotní rozsah, –86 až –20 °C
  • Používá 100% přírodní chladničky
  • Nejlepší záruka v oboru
Tyto podpultové mrazničky jsou vybaveny 105litrovou skříní, která poskytuje stabilní, rovnoměrné skladování –20 až –86 °C za zlomek provozních nákladů konvenčních kaskádových chladicích systémů. Modely SU105UE kombinují výkon jedinečného Stirlingova motoru s volnými písty s účinnou tenkou stěnou, uretanovou pěnou bez CFC a vakuově izolovanou skříní. To umožňuje vysoce výkonnou skladovací kapacitu při velmi nízkých teplotách v konfiguraci pod pultem, na stole nebo na sobě. Stirlingův integrální řídicí, alarmový a monitorovací systém zahrnuje intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro zobrazení provozní teploty, rezervního chladicího výkonu, stavových funkcí a výkonnostních metrik pro řešení problémů v terénu. Bezpečné dotykové vstupy umožňují přístup k programování všech ovládacích funkcí a nastavených hodnot alarmů.
Modely SU105UE mají rozsah automatického napětí 85 až 264 V, 50 nebo 60 Hz. Tato funkce automatického napětí umožňuje modelům SU105UE fungovat v jakékoli zásuvce bez továrních úprav (uživatel bude muset nainstalovat specifický kabel, který odpovídá jeho zásuvce). Jednotky SU105UE se dodávají s typem E (zástrčka EU); Napájecí kabely typu G (zástrčka UK) a typu J (zástrčka CH) (220 až 240 V).
Informace pro objednávání: Stojany nejsou součástí dodávky. Mezi další volitelné příslušenství patří: Grafický záznamník, mezinárodní zástrčka(y), bezdrátové monitorování teploty SenseAnywhere a protokolování.
Informace o dodávce: Dodáváno s 2letou zárukou na díly a 7letou zárukou na Stirlingův motor a termosifon.
Upozornení: Na přepravní krabici: Křehký; Položka s vysokým nárokem; Neskládají