Tisk…
Hlubokomrazící box přenosný/pultový, model ULT25NEU, Stirling Ultracold
Dodavatel: Global Cooling
471-1240EA 218160 CZK
GLCLULT25NEU 471-1240
Hlubokomrazící box přenosný/pultový, model ULT25NEU, Stirling Ultracold
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
ULT25NEU je jediný hlubokomrazící přenosný box, který je dnes k dispozici a se kterým je možné se dostat až k pacientovi. Tato malá, lehká a efektivní přenosná mraznička –80 °C je ideální pro klinické zkoušky a dodávku biologických léků.
  • Přenosný, spolehlivý a nepřetržitý provoz při velmi nízkých teplotách
  • Váží pouze 21 kg, lze jej snadno a levně odeslat kamkoli na světě jako balík
  • K dispozici s volitelným bezdrátovým monitorováním teploty SenseAnywhere
  • 100% přírodní chladiva
  • Bez poruch kompresoru, pouze dvě pohyblivé části
  • Integrovaný univerzální napájecí zdroj, který lze zapojit do jakékoli zásuvky střídavého proudu nebo 12 V DC po celém světě
  • Široký teplotní rozsah –20 až –86 ° C
  • Pojme krabice o rozměrech 18×2 palce ve velmi malém půdorysu
ULT25NEU společnosti Stirling Ultracold je přenosná přepravitelná mraznička s nízkou teplotou –86 °C, která byla vyvinuta pro osobní a vesmírné nebo energeticky náročné aplikace. Nabídka kompaktního, spolehlivého a energeticky efektivního skladování pro řízený chladicí řetězec, krátkodobé nebo dlouhodobé skladování při nízkých teplotách a přepravu biologických vzorků.
Díky své nízké celkové hmotnosti, nízkým nákladům na přepravu a malým rozměrům poskytuje majiteli ULT25NEU více možností jejího umístění.
ULT25NEU je ideální pro použití v biorepozitářích, patologických laboratořích, tkáňových bankách, regenerativní medicíně a v dalších aplikacích souvisejících s klinickou nebo diagnostickou medicínou a farmaceutickou distribucí.
1letá komplexní záruka.
Certifikace: Certifikace cTÜVus.
Informace pro objednávání: dodáváno s typem E (zástrčka EU); typ G (UK-zástrčka); a napájecí kabely typ-J (zástrčka CH) (220 až 240 V), spodní víko, těsnění portu, zátka portu, klíče a dva koše;
Jednoletá záruka na díly je celosvětově standardem. Mezi další volitelné příslušenství, které je k dispozici samostatně, patří: Plastový odpadkový koš, napájecí kabely pro AC, mobilní napájecí kabel pro DC, spodní víko, certifikát o kalibraci, validační teplotní mapa, kontakty dálkového alarmu, bezdrátové monitorování a protokolování teploty SenseAnywhere.
Informace o dodávce: Lze zaslat silniční dopravou.
Upozornení: Na přepravní krabici: Směr uložení balíčku; křehký