Tisk…
Piperidin ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
85981.180EA 0 CZK
85981.180 85981.260 85981.290 85981.320 85981.460
Piperidin ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Piperidin
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005979
CAS číslo: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Assay Min. 99.0 %
Density (20/4) 0.861 - 0.863
Water Max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test