Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 20% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
85740.180EA 1430 CZK
85740.180 85740.260
Tetrabutylammonium hydroxide 20% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8,II