Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 40% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85738.150EA 1030 CZK
85738.150 85738.180 85738.260
Tetrabutylammonium hydroxide 40% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8,II