Tisk…
Chlorid titaničitý ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Titanium tetrachloride
87053.290EA 3220 CZK
87053.290
Chlorid titaničitý ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Chlorid titaničitý
Vzorec: Cl₄Ti
MW: 189.69
Bod varu: 136
Bod tání: 136.2
Hustota: 1.72
MDL Number: MFCD00011267
CAS číslo: 7550-45-0
UN: 1838
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,09555
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99,5 %