Tisk…
(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
87052.460EA 0 CZK
87052.460 87052.290 87052.320
(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
(±)-1,3-Butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004554
CAS číslo: 107-88-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99,5 %
Specific gravity (20°C) 1,004 - 1,007
Free acid (as CH₃COOH) Max. 50 ppm
Water Max. 0,5 %