Tisk…
Peroxid vodíku 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
18304H-5L 18304H-1L 18304H-6X1L
HONC18304H-5LEA 5120 CZK
HONC18304H-5L HONC18304H-1L HONC18304H-6X1L
Peroxid vodíku 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,110 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 34.5 - 36.5 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition Max. 0.03 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %