Tisk…
Kyselina šťavelová dihydrát ≥99.5% (by manganometry), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
33506H-25KG 33506H-1KG 33506H-500G 33506H-5KG
HONC33506H-25KGEA 77580 CZK
HONC33506H-25KG HONC33506H-1KG HONC33506H-500G HONC33506H-5KG
Kyselina šťavelová dihydrát ≥99.5% (by manganometry), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07
Bod varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98…100 °C
Hustota: 1.65 g/cm3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149102
CAS číslo: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (manganometric) Min. 99.5 %
Loss on drying (vacuum) 28 - 30 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Sulfated ash Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying
IR spectrum complying