Tisk…
Kyselina citronová monohydrát, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. buffer substance, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
33114H-25KG 33114H-500G 33114H-1KG 33114H-5KG 33114H-6X1KG 33114H-6X500G
HONC33114H-25KGEA 39800 CZK
HONC33114H-25KG HONC33114H-500G HONC33114H-1KG HONC33114H-5KG HONC33114H-6X1KG HONC33114H-6X500G
Kyselina citronová monohydrát, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. buffer substance, Fluka™
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210.14
Bod tání: 135…152 °C
Hustota: 1.54 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: 173.9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149972
CAS číslo: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5 - 102.0 %
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) 7.5 - 9.0 %
Sulfated ash Max. 0.01 %
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Oxalate (C₂O₄) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Appearance of the solution complying