Tisk…
n-Heptan 95,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC_prep, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: high purity solvents
04882-200L 04882-30L 04882-7L
HONC04882-200LEA 1014790 CZK
HONC04882-200L 04882-30L HONC04882-7L
n-Heptan 95,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC_prep, Riedel-de Haën™
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.2
Bod varu: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Bod tání: –90.5 °C
Hustota: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009544
CAS číslo: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %