Tisk…
Hydroxid draselný 0.1 M (0.1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
35127-1L 35127-6X1L
35127-1LEA 1870 CZK
35127-1L 35127-6X1L
Hydroxid draselný 0.1 M (0.1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective