Tisk…
Nitromethan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
85984.460EA 30760 CZK
85984.460 85984.290 85984.230
Nitromethan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitromethane
Vzorec: CH₃NO₂
MW: 61.04
Bod varu: 101.2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –29 °C
Hustota: 1.138
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007400
CAS číslo: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06644
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %