Tisk…
2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
85987.260EA 4530 CZK
85987.260 85987.360
2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012886
CAS číslo: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Melting point 171 --> 175 °C