Tisk…
Izoamylacetát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
85993.290EA 1210 CZK
85993.290 85993.460
Izoamylacetát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Izoamylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 142 °C (1013 hPa)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008946
CAS číslo: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %