Tisk…
n-Dekan ≥95%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
87028.320EA 5210 CZK
87028.320 87028.290 87028.230
n-Dekan ≥95%, GPR RECTAPUR®
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008954
CAS číslo: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 95 %
Boiling point Min. 170 °C
Density (20/4) 0,729 --> 0,731
Aromatics Max. 100 ppm