Tisk…
n-Dekan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
87030.180EA 988 CZK
87030.180 87030.230 87030.290 87030.320 87030.460
n-Dekan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142,28 g/mol
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008954
CAS číslo: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Boiling point Min. 170 °C
Density (20/4) 0,729 --> 0,730
Aromatics Max. 0,02 %