1-Hexanol ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
85998.180EA
617
CZK
85998.180
85998.290
85998.320
1-Hexanol ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
1-Hexanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Bod vzplanutí: 60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002982 CAS číslo: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Assay (GC) | min. 98.0 % |
Density (d20°C/ 4°C) | 0.817 - 0.821 |
Identity (IR) | Passes test |