Tisk…
1-methylimidazol ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
85994.180EA 505 CZK
85994.180 85994.290
1-methylimidazol ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
1-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
MDL Number: MFCD00005292
CAS číslo: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colourless to yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.034 - 1.036
Water max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test