Tisk…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85996.260EA 4910 CZK
85996.260 85996.180
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00003188
CAS číslo: 80-73-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %