Tisk…
1,2-Dichlorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: o-Dichlorobenzene
85995.290EA 2070 CZK
85995.290 85995.320 85995.180
1,2-Dichlorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
MDL Number: MFCD00000535
CAS číslo: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99%
Density (20/4) 1.305 - 1.307