Tisk…
1,2,4-Trichlorbenzen ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
85997.290EA 0 CZK
85997.290 85997.320 85997.460
1,2,4-Trichlorbenzen ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Trichlorbenzen
Vzorec: C₆H₃Cl₃
Bod varu: 214,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000547
CAS číslo: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min 98%
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 1,454 - 1,455
Refractive index (20 °C, 589 nm) 1,570 - 1,572