Tisk…
Kyselina glykolová ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85736.180EA 1770 CZK
85736.180 85736.230 85736.290 85736.460
Kyselina glykolová ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004312
CAS číslo: 79-14-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.0 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Identity (IR) Passes test