Tisk…
Fenolová červeň solution_SC Indicator_pH (pH 6,5 - 8,5)
Dodavatel: Hach
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
21132 21126
HACH21132EA 805 CZK
HACH21132 HACH21126
Fenolová červeň solution_SC Indicator_pH (pH 6,5 - 8,5)
Fenolová červeň
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38
MDL Number: MFCD00003552
CAS číslo: 143-74-8
Merck Index: 13,07329