o-Krezol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
Synonyms:
1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
85988.290EA
1670
CZK
85988.290
85988.320
85988.180
85988.460
o-Krezol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
o-Krezol
Vzorec:
C₇H₈O MW: 108.14 Bod varu: 191 Bod vzplanutí: 81 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002226 CAS číslo: 95-48-7 UN: 3455 ADR: 6.1 (8) II Merck Index: 13,02604 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98.5 % |
Density (20/4) | 1.045 - 1.047 |
Melting point | 29 - 33 °C |
Water | Max. 0.1 % |