Tisk…
Kyanid sodný ≥95.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
87056.290EA 1420 CZK
87056.290 87056.360 87056.460
Kyanid sodný ≥95.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49.01
Bod varu: 1496
Bod tání: 563.9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test