Tisk…
Uhličitan sodný 72 mM in water eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Dodavatel: Merck
72784-1L 72784-2.5L
72784-1LEA 2480 CZK
72784-1L 72784-2.5L
Uhličitan sodný 72 mM in water eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
MDL Number: MFCD00003494
CAS číslo: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855a792cc3b0a5c53bd8d8a8e3cd57193171b41f&vid=c04334e39dee2f7ffda08bd1059a0c1714af8802&prid=web&clid=SAPDAM