Tisk…
Kyselina methansulfonová ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
59510-10X1ML 59510-1ML
59510-10X1MLEA 5280 CZK
59510-10X1ML 59510-1ML
Kyselina methansulfonová ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Kyselina methansulfonová
Vzorec: CH₃SO₃H
MW: 96.11
Bod varu: 217
Bod tání: 20
Bod vzplanutí: 189
MDL Number: MFCD00007518
CAS číslo: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a1de9e324b6249302c1b76b4dc74f87062a0a8&vid=a756f8d69b364437d6a5c58bf88c5d8f482fe32c&prid=web&clid=SAPDAM