Paraformaldehyde 4% (w/v) vodný roztok methanol-free
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
47392.9L
47392.9M
47392.9LEA
1430
CZK
47392.9L
47392.9M
Paraformaldehyde 4% (w/v) vodný roztok methanol-free
Formaldehyde
Vzorec:
CH₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS číslo: 50-00-0 |
Výsledky specifikačního testu
Concentration (w/v) | 3.5 to 4% |
Appearance | Clear colourless liquid |
Ash | <=0.01% (Paraformaldehyde content) |
Trace metal | |
Iron (Fe) | <=2.0% (Paraformaldehyde content) |