Tisk…
Glutaraldehyd 25% in aqueous solution for electron microscopy
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
87043.230EA 1680 CZK
87043.230 87043.290 87043.320
Glutaraldehyd 25% in aqueous solution for electron microscopy
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 188
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1.014
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,04485
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless or yellow liquid
Assay 23,5 – 26,5%
Color scale max. 50 APHA
pH min. 3,0
Density (d20°C/4°C) 1,060 - 1,065
Absorbance A (235 nm; 1:200 diluted with water; 1 cm) max. 0,6