Tisk…
VWR® DRY-Line® Prime, Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu
Dodavatel: VWR Collection
466-0600EA 49110 CZK
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Sušárny DRY-Line® jsou určeny pro standardní sušení a temperování i pro sterilizaci skla. Užívají teplotu v rozsahu mezi 50 až 300 °C a jsou určeny pro používání v biologických, chemických, lékařských, farmaceutických a fyzikálních laboratořích.
  • multifunkční mikroprocesorový ovladač s 4,3" barevnou dotykovou obrazovkou
  • paměť 5ti uživatelských programů
  • pětisegmentový teplotně-časový profil, rychlá změna nastavené teploty a nastaveného času během aktivního programu
  • naplánované spuštění programu (nastavení data a času) a funkce smyčky až 255krát nebo nekoneč