Tisk…
thiokyanatan rtuťnatý ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
85965.130EA 1830 CZK
85965.130 85965.180
thiokyanatan rtuťnatý ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
thiokyanatan rtuťnatý
Vzorec: C₂HgN₂S₂
MW: 316,76 g/mol
Bod tání: –38,9 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011039
CAS číslo: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05917
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test