Tisk…
methylová červeň, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. C.I. 13020
Dodavatel: VWR Chemicals
86159.150EA 900 CZK
86159.150 86159.180
methylová červeň, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. C.I. 13020
methylová červeň
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₂
MDL Number: MFCD00002425
CAS číslo: 493-52-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH range (red-violet to brownish-yellow) 4,5 - 6,2
Absorption maximum λ1 (pH 4,5) 523 - 526 nm
Absorption maximum λ2 (pH 6,2) 427 - 437 nm
Absorptivity (A1%/1 cm; λ1; pH 4,5 on dried sample) 1380 - 1480
Absorptivity (A1%/1 cm; λ2; pH 6,2 on dried sample) 700 - 800
Transition range acc. ACS Passes test
Loss on drying (110 ºC) ≤ 5%