Tisk…
Kyselina barbiturová, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
86178.130EA 1290 CZK
86178.130 86178.180
Kyselina barbiturová, AnalaR NORMAPUR®
Kyselina barbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00006666
CAS číslo: 67-52-7