Tisk…
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
87026.180EA 4940 CZK
87026.180 87026.460
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Bod varu: 274…275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012993
CAS číslo: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0,05 %
Water Max. 0,5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm