Tisk…
N,N-Dimethylformamid 99,8 GC_ASSAY_METHOD Peptide_synthesis, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
34440-2.5L 34440-30L
34440-2.5LEA 5660 CZK
34440-2.5L 34440-30L
N,N-Dimethylformamid 99,8 GC_ASSAY_METHOD Peptide_synthesis, Burdick & Jackson™
N,N-Dimethylformamid
Beilstein Number: 605365
Vzorec: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09
Bod varu: 152…153 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003284
CAS číslo: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Amines (as dimethylamine) Max. 0.0002 %