Ethylacetát ≥99.0% (by GC), Laboratory Reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
16371-4X5L
16371-5L
16371-4X5LEA
19420
CZK
16371-4X5L
HONC16371-5L
Ethylacetát ≥99.0% (by GC), Laboratory Reagent
Ethylacetát
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 506104
RTECS Number: AH5425000
UNSPSC Code: 12191602
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 Bod varu: 77 °C (1.013 hPa) Bod tání: –84 °C Hustota: 0.901 g/cm³ Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS číslo: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II Merck Index: 13,03792 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.003 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Non-volatile matter | Max. 0.003 % |
Explosion Limit | 2.2-11.5 %, 38 °F |
Refractive Index | n20/D 1.3720 (lit.) |
Autoignition Temperature | 801 °F |