n-Pentan ≥95.0% (by GC), Laboratory Reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Pentane
15607-4X5L
15607-5L
15607-4X5LEA
19160
CZK
15607-4X5L
HONC15607-5L
n-Pentan ≥95.0% (by GC), Laboratory Reagent
n-Pentane
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Bod varu: 36-37 °C Bod tání: -131 °C Hustota: 0,631 g/cm³ (15 °C) Bod vzplanutí: <-35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS číslo: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 95.0 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Autoignition Temperature | 500 °F |
Refractive Index | n20/D 1.358 (lit.) |
Vapor Density | 2.48 (vs air) |