Toluen ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
|
Nebezpečí
|
6784-45EA
15790
CZK
6784-45
6784-25
Toluen ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Toluen
Vzorec:
C₆H₅CH₃ MW: 92,14 g/mol Bod tání: –95 °C Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS číslo: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | ≥99.5% |
Water (KF | ≤0.03 % |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0005 |
Residue after Evaporation | ≤0.002 % |
Sulfur Compounds | ≤0.0003 % |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |