Tisk…

Hematoxylin stabilizovaný

Dodavatel: RAL (REACTIFS RAL SA)

720-0360EA 3170 CZK
720-0360
Hematoxylin stabilizovaný
Hematoxylin
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
MDL Number: MFCD00078111
CAS číslo: 517-28-2
IVDLogo

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR