Tisk…
VWR®, Systém na ultračistou vodu, řada G
Dodavatel: VWR Collection
171-1094EA 455210 CZK
171-1094 171-1096 171-1095 171-1464 171-1465 171-1466
VWR®, Systém na ultračistou vodu, řada G
Systémy pro výrobu čisté vody Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
Tento výkonný a intuitivní laboratorní systém čištění vody vyrábí z vodovodní vody vynikající ultračistou vodu typu I a typu II s konzistentními vlastnostmi na bázi EDI. Kvalita vody splňuje nebo překračuje normy ASTM, CLSI, CAP a ISO pro vodu typu I (v uvedeném pořadí).
  • Jednoduché a intuitivní dávkování vody z dávkovače nebo centrálního ovládacího panelu
  • Centrální ovládací panel je 8“ voděodolná dotyková obrazovka poskytující uživateli plnou kontrolu nad výkonem systému a přístup k němu
  • Jeden vodní systém může pohánět několik dávkovacích jednotek ('režim 1 + N')
  • Průtok dávkování je do 2 L/min, k dispozici je volumetrické dávkování
  • Spotřební materiál se štítky RFID pro snadnější sledování doby životnosti a výkonu
  • Možnost bezdrátové komunikace k řízení více dávkovačů a centrální ovládací panel (volitelný)
  • Monitorování TOC a rezistivity/vodivosti v reálném čase
  • Uživatelé mohou kdykoli vidět základní informace (kvalita vody, stav systému, varování) na jednotce dávkovače a na centrálním ovládacím panelu (údaje jsou uchovávány 2 roky, lze je stáhnout)
Grafický displej slouží uživateli jako průvodce obsluhou, funkcemi, řešením problémů a údržbou systému. Umožňuje chránění heslem a více úrovní přístupu.
Použití (typ I – ultračistá voda): příprava mobilní fáze HPLC, příprava slepých roztoků činidel (blanků), ředění vzorků pro GC, HPLC, ICP-MS, AA a další analytické techniky, příprava pufrů a kultivačních médií pro savčí buněčné kultury, příprava činidel pro molekulární biologii.
Aplikace (typ II –⁠ EDI voda): Příprava chemikálií a biologických činidel, příprava kultivačních médií, příprava roztoků pro chemickou analýzu (např. HPLC a ICP), klinické analyzátory, oplachování lékařských přístrojů a zařízení, frakcionace séra a krve, oční lékařství.
Certifikace: Systém pro výrobu vody VWR® je dodáván s osvědčením o shodě, které zaručuje, že byl sestaven a testován plně sestavený podle standardních operačních postupů (SOP), a osvědčením o kalibraci měřidel teploty a odporu zabudovaných do systému. Spotřební materiál se automaticky dodává s certifikátem kvality. Výrobní závod je certifikován podle norem ISO 9001 (2015) a ISO 140001.
Informace pro objednávání: Aby byl systém kompletní, je třeba objednat výrobní jednotku a povinné příslušenství. Ostatní příslušenství a spotřební materiál, včetně držáků pro montáž na stěnu, čisticích kazet a sady pro bezdrátový upgrade, se prodávají samostatně.
Upozornění: Pro systém G5 je třeba objednat jeden ks sady pro RO 171-1276 (12 l/h), pro systém G10 jsou nutné dva ks sady pro RO 171-1276 (12 l/h). Pro systém G15 objednejte dva ks sady pro RO 171-1277 (16 l/h).
Informace o dodávce: Startovací sada pro spuštění systému VWR® G5 (171-1464) obsahuje 1× systém VWR® G5 s TOC, 1× koncový PES filtr 0,2 μm (VWR®), 1× sadu AC (VWR®), 1× sadu P (VWR®), 1× sadu pro RO (VWR®), 12 l/h, 1× sadu U (VWR®) (nízká hodnota TOC), 1× čisticí sadu (VWR®), 1× ochranu proti úniku (VWR®), 1× sadu dávkovače, 1× odvzdušňovací filtr nádrže (VWR®), 1× sanitační UV modul pro nádrž (VWR®), 1× 30l PE nádrž s čidly (VWR®).
Startovací sada pro spuštění systému VWR® G10 (171-1465) obsahuje 1× systém VWR® G10 s TOC, 1× koncový PES filtr 0,2 μm (VWR®), 1× sadu AC (VWR®), 1× sadu P (VWR®), 2× sadu pro RO (VWR®), 12 l/h, 1× sadu U (VWR®) (nízká hodnota TOC), 1× čisticí sadu (VWR®), 1× ochranu proti úniku (VWR®), 1× sadu dávkovače, 1× odvzdušňovací filtr nádrže (VWR®), 1× sanitační UV modul pro nádrž (VWR®), 1× 30l PE nádrž s čidly (VWR®).
Startovací sada pro spuštění systému VWR® G15 (171-1466) obsahuje 1× systém VWR® G15 s TOC, 1× koncový PES filtr 0,2 μm (VWR®), 1× sadu AC (VWR®), 1× sadu P (VWR®), 2× sadu pro RO (VWR®), 16 l/h, 1× sadu U (VWR®) (nízká hodnota TOC), 1× čisticí sadu (VWR®), 1× ochranu proti úniku (VWR®), 1× sadu dávkovače, 1× odvzdušňovací filtr nádrže (VWR®), 1× sanitační UV modul pro nádrž (VWR®), 1× 30l PE nádrž s čidly (VWR®).