Tisk…
Phloxin B 3% vodný roztok for histology, for cytology
Dodavatel: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyms: CI 45410
RALA350750-1000EA 1470 CZK
RALA350750-1000
Phloxin B 3% vodný roztok for histology, for cytology
Phloxin B
Vzorec: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
MW: 829,6344 g/mol
MDL Number: MFCD00070627
CAS číslo: 18472-87-2
EINECS: 242-355-6
IVDLogo