Síran stříbrný 80 g/l in sulphuric acid 96%, AVS TITRINORM for COD determination according to DIN 38409-H 43-1
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Disilver sulphate
, Silver(I) sulphate
86189.290EA
10350
CZK
86189.290
Síran stříbrný 80 g/l in sulphuric acid 96%, AVS TITRINORM for COD determination according to DIN 38409-H 43-1
Síran stříbrný
Vzorec:
Ag₂SO₄ MW: 311,8 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 UN: 3264 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Composition complies with | DIN 38409 part 43 - DEV H43 |