Dihydrogenfosforečnan draselný 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM buffer stock solution
Dodavatel: VWR Chemicals
86185.290EA
1320
CZK
86185.290
Dihydrogenfosforečnan draselný 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM buffer stock solution
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec:
KH₂PO₄ MW: 136,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS číslo: 7778-77-0 |
Výsledky specifikačního testu
Potassium phosphate, monobasic | 0.0664 – 0.0670 mol/l |
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out. |