Tisk…
Síran měďnatý solution 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
86183.290EA 1160 CZK
86183.290
Síran měďnatý solution 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Síran měďnatý
Vzorec: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
UN: 3082
ADR: 9,III